Methyl-5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346080-1G OR346080-5G
APOSOR346080-1GEA 0 EUR
APOSOR346080-1G APOSOR346080-5G
Methyl-5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl-5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₃
Pto. de fusión: 74…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568327
Núm. CAS: 1208081-25-7