4-Hydroxymethyl-2-pyridin-2-yl-3H-imidazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR346082-1G OR346082-5G
APOSOR346082-1GEA 0 EUR
APOSOR346082-1G APOSOR346082-5G
4-Hydroxymethyl-2-pyridin-2-yl-3H-imidazole
4-Hydroxymethyl-2-pyridin-2-yl-3H-imidazole
Formula: C₉H₉N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568331
Núm. CAS: 53292-71-0