Ethyl-3-chloro-2,4-dioxopentanoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR346085-1G
OR346085-5G
OR346085-10G
APOSOR346085-1GEA
0
EUR
APOSOR346085-1G
APOSOR346085-5G
APOSOR346085-10G
Ethyl-3-chloro-2,4-dioxopentanoate
Ethyl-3-chloro-2,4-dioxopentanoate
Formula:
C₇H₉ClO₄ MW: 192,6 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173820 Núm. CAS: 34959-81-4 |