Ethyl-5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR346090-1G
OR346090-5G
APOSOR346090-1GEA
0
EUR
APOSOR346090-1G
APOSOR346090-5G
Ethyl-5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Formula:
C₈H₁₁NO₄ MW: 185,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10568348 Núm. CAS: 95104-40-8 |