3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR346098-1G OR346098-500MG
APOSOR346098-1GEA 0 EUR
APOSOR346098-1G APOSOR346098-500MG
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₉H₆ClNO₃S
MW: 243,67 g/mol
Pto. de fusión: 112…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407346
Núm. CAS: 499770-75-1
UN: 3261
ADR: 8,II