5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-2-(chloromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
OR346101-1G OR346101-5G OR346101-10G
APOSOR346101-1GEA 0 EUR
APOSOR346101-1G APOSOR346101-5G APOSOR346101-10G
5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Formula: C₈H₆BrClN₂
MW: 245,51 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00457491
Núm. CAS: 1740-88-1