(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylacetonitrile hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR346105-1G OR346105-5G
APOSOR346105-1GEA 0 EUR
APOSOR346105-1G APOSOR346105-5G
(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylacetonitrile hydrochloride
(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylacetonitrile hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₈ClN₃
MW: 251,76 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052463
Núm. CAS: 108953-41-9