Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR346107-1G OR346107-500MG OR346107-5G
APOSOR346107-1GEA 0 EUR
APOSOR346107-1G APOSOR346107-500MG APOSOR346107-5G
Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06653197
Núm. CAS: 18377-65-6