4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR346109-1G OR346109-5G
APOSOR346109-1GEA 166 EUR
APOSOR346109-1G APOSOR346109-5G
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664476
Núm. CAS: 18474-57-2