6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346110-1G OR346110-500MG
APOSOR346110-1GEA 0 EUR
APOSOR346110-1G APOSOR346110-500MG
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11052464
Núm. CAS: 201019-27-4