4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346111-1G OR346111-500MG
APOSOR346111-1GEA 0 EUR
APOSOR346111-1G APOSOR346111-500MG
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368660
Núm. CAS: 67268-37-5