N-Hydroxy-2-morpholin-4-yl-2-phenylacetamidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR346112-1G OR346112-5G
APOSOR346112-1GEA 0 EUR
APOSOR346112-1G APOSOR346112-5G
N-Hydroxy-2-morpholin-4-yl-2-phenylacetamidine
N-Hydroxy-2-morpholin-4-yl-2-phenylacetamidine
Formula: C₁₂H₁₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052466
Núm. CAS: 1053659-35-0