4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR346115-1G OR346115-25G OR346115-5G
APOSOR346115-1GEA 0 EUR
APOSOR346115-1G APOSOR346115-25G APOSOR346115-5G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₆H₄Cl₂N₂OS
Pto. de fusión: 86…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00194954
Núm. CAS: 33097-11-9