5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346116-1G OR346116-5G
APOSOR346116-1GEA 0 EUR
APOSOR346116-1G APOSOR346116-5G
5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₁₄H₁₆N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02090518
Núm. CAS: 957947-49-8