N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR346120-1G
OR346120-5G
APOSOR346120-1GEA
0
EUR
APOSOR346120-1G
APOSOR346120-5G
N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
Formula:
C₉H₁₅NO₃ MW: 185,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11227162 Núm. CAS: 1089330-58-4 |