4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR346122-1G OR346122-5G
APOSOR346122-1GEA 0 EUR
APOSOR346122-1G APOSOR346122-5G
4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
Formula: C₅H₃N₃O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01076649
Núm. CAS: 62078-43-7