1-tert-Butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR346124-1G OR346124-5G
APOSOR346124-1GEA 217 EUR
APOSOR346124-1G APOSOR346124-5G
1-tert-Butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-tert-Butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01313628
Núm. CAS: 376387-68-7