5-Chloro-2-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
OR346125-1G OR346125-5G
APOSOR346125-1GEA 0 EUR
APOSOR346125-1G APOSOR346125-5G
5-Chloro-2-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-ol
5-Chloro-2-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-ol
Formula: C₈H₉ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114339
Núm. CAS: 287927-87-1