3,4-Dichloro-α-chlorobenzaldoxime
Proveedor: Apollo Scientific
OR346128-1G OR346128-500MG
APOSOR346128-1GEA 0 EUR
APOSOR346128-1G APOSOR346128-500MG
3,4-Dichloro-α-chlorobenzaldoxime
3,4-Dichloro-alpha-chlorobenzaldoxime
Formula: C₇H₄Cl₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11227171
Núm. CAS: 1056189-27-5