2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR346130-1G OR346130-250MG OR346130-5G
APOSOR346130-1GEA 227 EUR
APOSOR346130-1G APOSOR346130-250MG APOSOR346130-5G
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₄Cl₂N₂O₂S
MW: 227,07 g/mol
Pto. de fusión: 117…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12402514
Núm. CAS: 163137-45-9
UN: 3261
ADR: 8,II