3-Methylisothiazol-5-ylamine hydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
OR346139-1G OR346139-5G
APOSOR346139-1GEA 0 EUR
APOSOR346139-1G APOSOR346139-5G
3-Methylisothiazol-5-ylamine hydrobromide
3-Methylisothiazol-5-ylamine hydrobromide
Formula: C₄H₇BrN₂S
MW: 195.09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12131107
Núm. CAS: 1208081-54-2