5-Bromo-3-methylisothiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346140-1G OR346140-5G
APOSOR346140-1GEA 0 EUR
APOSOR346140-1G APOSOR346140-5G
5-Bromo-3-methylisothiazole
5-Bromo-3-methylisothiazole
Formula: C₄H₄BrNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318949
Núm. CAS: 20493-60-1