3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346142-1G OR346142-500MG
APOSOR346142-1GEA 1050 EUR
APOSOR346142-1G APOSOR346142-500MG
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₅NO₂S
MW: 143,17 g/mol
Pto. de fusión: 201…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110341
Núm. CAS: 66975-83-5