4-Acetoxythiophene-3-carboxylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346146-1G OR346146-5G
APOSOR346146-1GEA 0 EUR
APOSOR346146-1G APOSOR346146-5G
4-Acetoxythiophene-3-carboxylic acid methyl ester
4-Acetoxythiophene-3-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₈H₈O₄S
MW: 200,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11227239
Núm. CAS: 65369-31-5