Benzothiazol-4-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Aminobenzothiazole, Benzo[d]thiazol-4-amine
OR346148-1G OR346148-500MG
APOSOR346148-1GEA 422 EUR
APOSOR346148-1G APOSOR346148-500MG
Benzothiazol-4-ylamine
Benzothiazol-4-ylamine
Formula: C₇H₆N₂S
MW: 150,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672135
Núm. CAS: 1123-51-9