5-Nitrobenzo[d]thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR346149-1G
APOSOR346149-1GEA 243 EUR
APOSOR346149-1G
5-Nitrobenzo[d]thiazole
5-Nitrobenzo[d]thiazole
Formula: C7H4N2O2S
MW: 180,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085891
Núm. CAS: 2942-07-6