4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Acetamido-3-Nitroanisole, N-(4-Methoxy-2-nitro-phenyl)-acetamide, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide, N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)acetamide
OR346152-25G OR346152-5G
APOSOR346152-25GEA 0 EUR
APOSOR346152-25G APOSOR346152-5G
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017018
Núm. CAS: 119-81-3