1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR346164-1G OR346164-500MG
APOSOR346164-1GEA 0 EUR
APOSOR346164-1G APOSOR346164-500MG
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₁ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09929945
Núm. CAS: 54605-74-2