1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR346165-1G OR346165-500MG
APOSOR346165-1GEA 0 EUR
APOSOR346165-1G APOSOR346165-500MG
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁ClN₂O₂
MW: 250.69 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09741134
Núm. CAS: 113808-87-0