(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346168-1G OR346168-5G
APOSOR346168-1GEA 0 EUR
APOSOR346168-1G APOSOR346168-5G
(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, grado técnico
(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀ClNO₃
Pto. de fusión: 112…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046089
Núm. CAS: 23500-10-9
EINECS: 245-695-3