5-Chloromethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346170-1G OR346170-500MG
APOSOR346170-1GEA 0 EUR
APOSOR346170-1G APOSOR346170-500MG
5-Chloromethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
5-Chloromethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₇H₉ClN₂O₂
MW: 188.61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845756
Núm. CAS: 1208081-34-8