1-Methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346173-1G OR346173-5G
APOSOR346173-1GEA 0 EUR
APOSOR346173-1G APOSOR346173-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
1-Methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
Formula: C₈H₁₀N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443806
Núm. CAS: 33146-99-5