2-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR346174-250MG OR346174-500MG
APOSOR346174-250MGEA 0 EUR
APOSOR346174-250MG APOSOR346174-500MG
2-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)pyridine
2-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)pyridine
Formula: C₇H₄ClN₃S
MW: 197,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12131112
Núm. CAS: 887623-91-8