4-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)morpholine
Proveedor: Apollo Scientific
OR346175-1G OR346175-500MG
APOSOR346175-1GEA 0 EUR
APOSOR346175-1G APOSOR346175-500MG
4-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)morpholine
4-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)morpholine
Formula: C₆H₈ClN₃OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12131114
Núm. CAS: 887623-92-9