6-Phenylpyrimidine-2,4-diol
Proveedor: Apollo Scientific
OR346181-1G
OR346181-500MG
OR346181-5G
APOSOR346181-1GEA
0
EUR
APOSOR346181-1G
APOSOR346181-500MG
APOSOR346181-5G
6-Phenylpyrimidine-2,4-diol
6-Phenylpyrimidine-2,4-diol
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂ MW: 188,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00128171 Núm. CAS: 13345-09-0 |