5-Chloro-4,6-dimethylpyrimidin-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
OR346182-1G OR346182-500MG OR346182-5G
APOSOR346182-1GEA 0 EUR
APOSOR346182-1G APOSOR346182-500MG APOSOR346182-5G
5-Chloro-4,6-dimethylpyrimidin-2-ol
5-Chloro-4,6-dimethylpyrimidin-2-ol
Formula: C₆H₇ClN₂O
MW: 158,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12131131
Núm. CAS: 19573-82-1