6-Phenyl-2-thiouracil
Proveedor: Apollo Scientific
OR346183-1G OR346183-5G
APOSOR346183-1GEA 115 EUR
APOSOR346183-1G APOSOR346183-5G
6-Phenyl-2-thiouracil
6-Phenyl-2-thiouracil
Formula: C₁₀H₈N₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059166
Núm. CAS: 36822-11-4