3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 1-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR346184-1G OR346184-5G
APOSOR346184-1GEA 166 EUR
APOSOR346184-1G APOSOR346184-5G
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₇H₁₀N₂O₃
MW: 170,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12131137
Núm. CAS: 103626-03-5