Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR346185-1G
OR346185-5G
APOSOR346185-1GEA
108
EUR
APOSOR346185-1G
APOSOR346185-5G
Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula:
C₇H₁₀N₂O₃ MW: 170,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09839084 Núm. CAS: 51986-17-5 |