5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR346186-5G
APOSOR346186-5GEA 111 EUR
APOSOR346186-5G
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₆H₈N₂O₃
MW: 156,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01851055
Núm. CAS: 51985-95-6