(5-Bromo-benzo[b]thiophen-2-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR346189-1G OR346189-5G
APOSOR346189-1GEA 0 EUR
APOSOR346189-1G APOSOR346189-5G
(5-Bromo-benzo[b]thiophen-2-yl)methanol
(5-Bromo-benzo[b]thiophen-2-yl)methanol
Formula: C₉H₇BrOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12032279
Núm. CAS: 13771-72-7