4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid methylester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-hydroxy-5-methoxy-2-nitrobenzoate
OR346191-1G
APOSOR346191-1GEA 109 EUR
APOSOR346191-1G
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid methylester
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid methylester
Formula: C₉H₉NO₆
MW: 227,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09833001
Núm. CAS: 27883-60-9