3,3-Dibromoazepan-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,3-Dibromo-azepan-2-one
OR346194-1G OR346194-500MG OR346194-5G
APOSOR346194-1GEA 0 EUR
APOSOR346194-1G APOSOR346194-500MG APOSOR346194-5G
3,3-Dibromoazepan-2-one
3,3-Dibromoazepan-2-one
Formula: C₆H₉Br₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00154706
Núm. CAS: 56987-35-0