tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Chloromethyl-benzoic acid tert-butyl ester
OR346196-5G
APOSOR346196-5GEA 82.8 EUR
APOSOR346196-5G
tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzoate
tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzoate
Formula: C₁₂H₁₅ClO₂
MW: 226,7000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180879
Núm. CAS: 220510-74-7