Isopropylsulphamoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR346199-1G OR346199-5G
APOSOR346199-1GEA 306 EUR
APOSOR346199-1G APOSOR346199-5G
Isopropylsulphamoyl chloride
Isopropylsulphamoyl chloride
Formula: C₃H₈ClNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09753748
Núm. CAS: 26118-67-2
UN: 3265
ADR: 8,II