4-[3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346201-1G OR346201-5G
APOSOR346201-1GEA 0 EUR
APOSOR346201-1G APOSOR346201-5G
4-[3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-[3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₂₀H₂₇N₃O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09029311
Núm. CAS: 857266-28-5