5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR346206-1G OR346206-5G
APOSOR346206-1GEA 91.5 EUR
APOSOR346206-1G APOSOR346206-5G
5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04113955
Núm. CAS: 763109-71-3