2-Chloro-4-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR346211-1G OR346211-500MG
APOSOR346211-1GEA 219 EUR
APOSOR346211-1G APOSOR346211-500MG
2-Chloro-4-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-4-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₅Cl₂NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15142814
Núm. CAS: 1208081-91-7
UN: 1760
ADR: 8,III