2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR346213-1G OR346213-500MG
APOSOR346213-1GEA 0 EUR
APOSOR346213-1G APOSOR346213-500MG
2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₅Cl₂NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15142818
Núm. CAS: 1208081-98-4