2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346216-1G OR346216-5G
APOSOR346216-1GEA 0 EUR
APOSOR346216-1G APOSOR346216-5G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800230
Núm. CAS: 20850-49-1